Tisk…
2-Chloro-4-methylanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
OR956946-1G OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA 1740 CZK
APOSOR956946-1G APOSOR956946-5G
2-Chloro-4-methylanisole 95%
2-Chloro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060649
CAS číslo: 22002-44-4