Tisk…
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR956908-1G OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA 2280 CZK
APOSOR956908-1G APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01693485
CAS číslo: 15878-08-7