Tisk…
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9569-1G OR9569-5G
APOSOR9569-1GEA 622 CZK
APOSOR9569-1G APOSOR9569-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₅
Bod tání: 269…271 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180840
CAS číslo: 6635-31-0