Tisk…
Methyl-5-hydroxynicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9567-5G OR9567-25G
APOSOR9567-5GEA 0 CZK
APOSOR9567-5G APOSOR9567-25G
Methyl-5-hydroxynicotinate 98%
Methyl-5-hydroxynicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 195…197 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191521
CAS číslo: 30766-22-4