Tisk…
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
OR956383-1G OR956383-25G OR956383-5G OR956383-250MG OR956383-10G
APOSOR956383-1GEA 1370 CZK
APOSOR956383-1G APOSOR956383-25G APOSOR956383-5G APOSOR956383-250MG APOSOR956383-10G
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl (4-nitrophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024802
CAS číslo: 2945-08-6