Tisk…
1-tert-Butyl-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-3-nitrobenzene
OR956369-5G
APOSOR956369-5GEA 1820 CZK
APOSOR956369-5G
1-tert-Butyl-3-nitrobenzene 95%
1-tert-Butyl-3-nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086569
CAS číslo: 23132-52-7