Tisk…
4-Chloro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 3540 CZK
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Chloro-2-nitrotoluene 98%
4-Chloro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007215
CAS číslo: 89-59-8