Tisk…
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-iodopyridine-2-carboxylate
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 4530 CZK
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Methyl-4-iodopicolinate
Vzorec: C₇H₆INO₂
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235100
CAS číslo: 380381-28-2