Tisk…
98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: p-Nitrophenyl propyl ether
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 6220 CZK
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
98%
1-Nitro-4-propoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7244-77-1