Tisk…
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956279-1G OR956279-5G
APOSOR956279-1GEA 0 CZK
APOSOR956279-1G APOSOR956279-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025714
CAS číslo: 71516-35-3