Tisk…
1-Ethyl-2-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956256-100G OR956256-1KG OR956256-500G OR956256-25G
APOSOR956256-100GEA 1370 CZK
APOSOR956256-100G APOSOR956256-1KG APOSOR956256-500G APOSOR956256-25G
1-Ethyl-2-nitrobenzene 99%
1-Ethyl-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024294
CAS číslo: 612-22-6