Tisk…
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 6290 CZK
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071261
CAS číslo: 24176-70-3