Tisk…
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Acetamido-3-bromopyridine-2-carboxylic acid
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 3340 CZK
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Vzorec: C₈H₇BrN₂O₃
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235101
CAS číslo: 882430-69-5