Tisk…
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 1910 CZK
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Methyl-6-bromonicotinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972371
CAS číslo: 26218-78-0