3-Oxopentanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956096-1G
OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA
3770
CZK
APOSOR956096-1G
APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Vzorec:
C₅H₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040434 CAS číslo: 10191-25-0 |