Tisk…

Methyl-2-bromoisonicotinate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 2-bromoisonicotinate

OR9560-1G OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA 622 CZK
APOSOR9560-1G APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-bromoisonicotinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791265
CAS číslo: 26156-48-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR