Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR955617-1G
OR955617-5G
APOSOR955617-1GEA
7670
CZK
APOSOR955617-1G
APOSOR955617-5G
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,19 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04117784 CAS číslo: 59899-89-7 |