Tisk…
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 27710 CZK
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₅S
MW: 243.04 g/mol
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436010
CAS číslo: 913835-52-6