Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955457-1G
OR955457-5G
APOSOR955457-1GEA
5000
CZK
APOSOR955457-1G
APOSOR955457-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11053755 CAS číslo: 5952-93-2 |