Tisk…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 1990 CZK
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258871
CAS číslo: 27382-01-0