Tisk…
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
OR9553-1G OR9553-5G
APOSOR9553-1GEA 4700 CZK
APOSOR9553-1G APOSOR9553-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₂BNO₂Si
MW: 275.23 g/mol
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08436007
CAS číslo: 351457-64-2