Tisk…
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(p-Tolyl)pyridin-2-amine, 5-(4-Methylphenyl)pyridin-2-amine
OR955285-1G OR955285-5G
APOSOR955285-1GEA 2070 CZK
APOSOR955285-1G APOSOR955285-5G
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797790
CAS číslo: 503536-74-1