Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
OR9552-250MG OR9552-1G
APOSOR9552-250MGEA 622 CZK
APOSOR9552-250MG APOSOR9552-1G
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,203 g/mol
Bod varu: 158 °C/0,6mmHg
Bod tání: 130…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00112008
CAS číslo: 27069-17-6