2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR955197-25G
APOSOR955197-25GEA
7710
CZK
APOSOR955197-25G
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150,6 g/mol Bod varu: 56…58 °C Hustota: 1,109 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043136 CAS číslo: 118336-86-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |