N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954965-1G
OR954965-5G
APOSOR954965-1GEA
4770
CZK
APOSOR954965-1G
APOSOR954965-5G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019859 CAS číslo: 148-69-6 |