Tisk…
3-Aminopyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 827 CZK
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Bod varu: 250…252 °C
Bod tání: 57…60 °C
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006400
CAS číslo: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II