Tisk…
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile, 4-(3-Cyanophenyl)phenol
OR954778-5G
APOSOR954778-5GEA 9490 CZK
APOSOR954778-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,2200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05854255
CAS číslo: 154848-44-9