Tisk…
Bifenyl-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, p-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl
OR954761-100G OR954761-500G
APOSOR954761-100GEA 0 CZK
APOSOR954761-100G APOSOR954761-500G
Bifenyl-4-ol 98%
Bifenyl-4-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21
Bod varu: 321
Bod tání: 162
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002347
CAS číslo: 92-69-3
Merck Index: 12,07459