Tisk…
Biphenyl-3-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylphenol, [1,1'-Biphenyl]-3-ol, 3-Hydroxybiphenyl, 3-Hydroxydiphenyl
OR954760-25G
APOSOR954760-25GEA 2730 CZK
APOSOR954760-25G
Biphenyl-3-ol 98%
Biphenyl-3-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002294
CAS číslo: 580-51-8