Tisk…
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9546-1G OR9546-5G
APOSOR9546-1GEA 3110 CZK
APOSOR9546-1G APOSOR9546-5G
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Vzorec: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052607
CAS číslo: 157101-77-4