Tisk…
2-Methylthiobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 12400 CZK
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Methylthiobenzamide 98%
2-Methylthiobenzamide
Vzorec: C₈H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03945350
CAS číslo: 53515-19-8