Tisk…
Acetoacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
OR954560-100G OR954560-1KG OR954560-500G
APOSOR954560-100GEA 3540 CZK
APOSOR954560-100G APOSOR954560-1KG APOSOR954560-500G
Acetoacetanilide 98%
Acetoacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008780
CAS číslo: 102-01-2