Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954558-10G OR954558-1G OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA 21490 CZK
APOSOR954558-10G APOSOR954558-1G APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide
Vzorec: C₈H₈ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278248
CAS číslo: 673476-96-5