Tisk…
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954557-1G OR954557-25G OR954557-5G
APOSOR954557-1GEA 3110 CZK
APOSOR954557-1G APOSOR954557-25G APOSOR954557-5G
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide
Vzorec: C₈H₈ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757538
CAS číslo: 834861-72-2