Tisk…
3-Nitrothioanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(methylsulphanyl)-3-nitrobenzene
OR954517-25G OR954517-5G
APOSOR954517-25GEA 5060 CZK
APOSOR954517-25G APOSOR954517-5G
3-Nitrothioanisole 95%
3-Nitrothioanisole
Vzorec: C₇H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024501
CAS číslo: 2524-76-7