Tisk…
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954504-10G OR954504-1G OR954504-5G
APOSOR954504-10GEA 21490 CZK
APOSOR954504-10G APOSOR954504-1G APOSOR954504-5G
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046712
CAS číslo: 83725-78-4