Tisk…
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 3340 CZK
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BClNO₃
Bod tání: 250…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436013
CAS číslo: 874288-12-7