Tisk…

4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-methoxypicolinonitrile

OR9544-1G OR9544-5G
APOSOR9544-1GEA 2280 CZK
APOSOR9544-1G APOSOR9544-5G
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08062857
CAS číslo: 36057-44-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR