1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR954313-1G
OR954313-5G
APOSOR954313-1GEA
2070
CZK
APOSOR954313-1G
APOSOR954313-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
1,2-Dimethylbenzimidazole
Vzorec:
C₉H₁₀N₂ MW: 146.19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022840 CAS číslo: 2876-08-6 |