Tisk…
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 1040 CZK
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 221…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436017
CAS číslo: 56256-14-5