Tisk…
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 1330 CZK
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,09 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04966956
CAS číslo: 167479-13-2