Tisk…
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954152-1G OR954152-250MG
APOSOR954152-1GEA 9330 CZK
APOSOR954152-1G APOSOR954152-250MG
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
3-(Benzyloxy)propan-1-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07339550
CAS číslo: 16728-64-6