Tisk…
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR954127-1G OR954127-250MG
APOSOR954127-1GEA 16340 CZK
APOSOR954127-1G APOSOR954127-250MG
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100237
CAS číslo: 362703-30-8