Tisk…
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 12400 CZK
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094046
CAS číslo: 21101-79-1