Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954024-10G
OR954024-1G
OR954024-5G
APOSOR954024-10GEA
26450
CZK
APOSOR954024-10G
APOSOR954024-1G
APOSOR954024-5G
Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Pyrrolidine-1-carbothioamide
Vzorec:
C₅H₁₀N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00178436 CAS číslo: 40398-36-5 |