Tisk…
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR954020-1G OR954020-25G OR954020-5G
APOSOR954020-1GEA 3110 CZK
APOSOR954020-1G APOSOR954020-25G APOSOR954020-5G
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656029
CAS číslo: 6640-50-2