Tisk…
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 622 CZK
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436018
CAS číslo: 17100-63-9