Tisk…
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 7670 CZK
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Vzorec: C₈H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272104
CAS číslo: 354824-17-2