Tisk…
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953972-1G OR953972-5G
APOSOR953972-1GEA 5790 CZK
APOSOR953972-1G APOSOR953972-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04309657
CAS číslo: 640264-45-5