Tisk…
3-Isobutoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953952-10G OR953952-1G OR953952-5G
APOSOR953952-10GEA 19440 CZK
APOSOR953952-10G APOSOR953952-1G APOSOR953952-5G
3-Isobutoxybenzoic acid 98%
3-Isobutoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01993662
CAS číslo: 350997-58-9